Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS Kassettendrucker
Artikelnummer. 15408901 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Kassettendrucker
Kassettendrucksystem
Fassungsvermögen:
150 Kassetten
450 Kassetten
900 Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15408901
Marke: Epredia™ A83800003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die kleine Standfläche des Epredia™ SlideMateTM AS Objektträgerdruckers können die Vorteile der bedarfsgerechten Objektträgerbeschriftung auch für Mikrotome genutzt werden. Der SlideMate AS Objektträgerdrucker verringert das Risiko von Fehlern bei der Patientenidentifizierung erheblich, da im Labor korrekte Informationen genau dann gedruckt werden können, wenn der Objektträger gebraucht wird.
Vermeiden Sie Abfall und optimieren Sie Ihren Etikettierungsprozess, indem Sie Kassetten mit dem Thermo Scientific™ PrintMate™ AS Kassettendrucker bedarfsorientiert an der Zuschneidestation bedrucken.
Leistungsmerkmale:
  • Bedruckt jede Kassette in 10 Sekunden oder schneller
  • Durch den geringen Platzbedarf passt der Drucker genau neben die Zuschneidestation
  • Bedrucken Sie nur die benötigten Kassetten – direkt am Arbeitsplatz
  • Gedruckte Barcodes auf den Kassetten ermöglichen die Automatisierung nachgelagerter Prozesse
  • Eliminierung von manuellen handschriftlichen Vorgängen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PrintMate AS 900 Kassettendrucker
Fassungsvermögen 900 Kassetten
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)
Produkttyp Kassettendrucker
Enthält PrintMate AS
USB-Kabel
Netzkabel
12 Kassettenbehälter
Eine Rolle Klebeband (installiert)
Epredia™ LabWriter™ Software CD
Bedienungsanleitung
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 43.5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 15 in.
Tiefe (metrisch) 38 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11.4 Zoll
Höhe (metrisch) 29 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 31 lb. ohne Kassettenröhrchen, 37,5 lb. mit Kassettenröhrchen
Gewicht (metrisch) 14 kg ohne Kassettenröhrchen 17 kg mit Kassettenröhrchen
Spannung 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)