Beschreibung
Leistungsmerkmale:
- Bedruckt jede Kassette in 10 Sekunden oder schneller
- Durch den geringen Platzbedarf passt der Drucker genau neben die Zuschneidestation
- Bedrucken Sie nur die benötigten Kassetten – direkt am Arbeitsplatz
- Gedruckte Barcodes auf den Kassetten ermöglichen die Automatisierung nachgelagerter Prozesse
- Eliminierung von manuellen handschriftlichen Vorgängen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PrintMate AS 150 Kassettendrucker |
| Fassungsvermögen | 150 Kassetten |
| Enthält | PrintMate AS USB-Kabel Netzkabel 2 Kassettenbehälter Eine Rolle Klebeband (installiert) Epredia™ LabWriter™ Software CD Bedienungsanleitung |
| Breite (angloamerikanisch) | 17 in. |
| Breite (metrisch) | 43.5 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Tiefe (metrisch) | 38 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11.4 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 29 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 31 lb. ohne Kassettenröhrchen, 37,5 lb. mit Kassettenröhrchen |
| Mehr anzeigen |