Beschreibung
Leistungsmerkmale:
- Bedruckt jede Kassette in 10 Sekunden oder schneller
- Durch den geringen Platzbedarf passt der Drucker genau neben die Zuschneidestation
- Bedrucken Sie nur die benötigten Kassetten – direkt am Arbeitsplatz
- Gedruckte Barcodes auf den Kassetten ermöglichen die Automatisierung nachgelagerter Prozesse
- Eliminierung von manuellen handschriftlichen Vorgängen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PrintMate AS 450 Kassettendrucker |
| Fassungsvermögen | 450 Kassetten |
| Enthält | PrintMate AS USB-Kabel Netzkabel 6 Kassettenbehälter Eine Rolle Klebeband (installiert) Epredia™ LabWriter™ Software CD Bedienungsanleitung |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h) |
| Produkttyp | Kassettendrucker |