Learn More
Epredia™ PrintMate™ Einbettkassetten
Artikelnummer. 15427604 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Blaugrün
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
750 Stück
Menge:
1000
10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton
Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton.
Verschluss inklusive:
Keine Deckel
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
Artikelnummer. Farbe unitSize Menge Verschluss inklusive
15427604 Lila 1000 Stück - -
15487594 Blaugrün 1000 Stück - -
16363946 Beige 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15497594 Blau 1000 Stück - -
16373946 Blau 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15407604 Grün 1000 Stück - -
16383946 Grün 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15417604 Grau 1000 Stück - -
16393946 Grau 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
16303956 Lavendel 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15437604 Orange 1000 Stück - -
16313956 Hellgrün 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15447604 Rosa 1000 Stück - -
16323956 Lila 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15457604 Gelbbraun 1000 Stück - -
16333956 Orange 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15471820 Weiß 1000 Stück - -
16343956 Rosa 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
15477604 Gelb 1000 Stück 1000 -
16353956 Gelbbraun 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
16363956 Weiß 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
16104027 Gelb 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Keine Deckel
16373956 Beige 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16383956 Blau 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16393956 Grün 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16303966 Grau 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16313966 Lavendel 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16323966 Hellgrün 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16333966 Lila 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16343966 Orange 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16353966 Rosa 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16363966 Gelbbraun 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16373966 Weiß 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16383966 Gelb 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Keine Deckel
16393966 Beige 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16303976 Blau 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16313976 Grün 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16323976 Grau 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16333976 Lavendel 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16343976 Hellgrün 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16353976 Lila 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16363976 Orange 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16373976 Rosa 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16383976 Gelbbraun 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16393976 Weiß 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16303986 Gelb 1000 Stück Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16344006 Beige 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16354006 Blau 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16364006 Grün 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16374006 Grau 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16384006 Lavendel 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16394006 Hellgrün 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16304016 Lila 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16314016 Orange 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16324016 Rosa 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16334016 Gelbbraun 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16344016 Weiß 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
16327025 Gelb 750 Stück 10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
58 options
Artikelnummer. 15427604
Marke: Epredia™ A84210044
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
PrintMate Einbettungskassetten sorgen für außerordentliche Benutzerfreundlichkeit und Druckklarheit. Zur Verwendung mit Routineproben und in Gewebe oder Schwämmen verpackten Biopsien.
PrintMate Einbettkassetten sind in Röhrchen oder lose verpackt erhältlich und schützen routinemäßige histologische Proben.
1000 Einbettungskassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Round Pore
PrintMate-kompatibel Ja
Farbe Lila
Produkttyp Einbettungs-Biopsiekassetten, runde Pore