Learn More
Olympus™ Prisma U-DICT
Beschreibung
- DIC-Prisma.
- Verbessert Klarheit und Kontrast für die folgenden Bereiche:
- Allgemeine Proben.
- Gewebeschnitte.
- Farbcodiert: Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Zur Visualisierung von allgemeinen Proben, Gewebeschnitten. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Visualisierung allgemeiner Proben, Gewebeschnitte. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Biologische Mikroskope. |