Learn More
Olympus™ Prisma, U-DICTS
Artikelnummer. 12611571
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Biologische Mikroskope.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12611571 Biologische Mikroskope. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12611571
Marke: Olympus™ K10017712
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nutzen Sie Phasenunterschiede und verbessern Sie die Visualisierung mit einem geeigneten DIC-Prisma auf Basis des Probentyps. Olympus™ Prism, U-DICT verbessert Klarheit und Kontrast von allgemeinen Proben wie Gewebeschnitten.
  • DIC-Prisma.
  • Verbessert Klarheit und Kontrast für die folgenden Bereiche:
    • Allgemeine Proben.
    • Gewebeschnitte.
  • Farbcodiert: Weiß
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Zur Visualisierung von allgemeinen Proben, Gewebeschnitten.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Visualisierung allgemeiner Proben, Gewebeschnitte.
Zur Verwendung mit (Geräte) Biologische Mikroskope.