Learn More
PRKAR1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PRKAR1B
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16878014
Unterlagen ansehen
Proteintech
17991-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16868014
Unterlagen ansehen
Proteintech
17991-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The second messenger cyclic AMP (cAMP) mediates diverse cellular responses to external signals such as proliferation, ion transport, regulation of metabolism and gene transcription by activation of the cAMP-dependent protein kinase (cAPK or PKA). Activation of PKA occurs when cAMP binds to the two regulatory subunits of the tetrameric PKA holoenzyme resulting in release of active catalytic subunits. Three catalytic (C) subunits have been identified that each represent specific gene products. Activation of transcription upon elevation of cAMP levels results from translocation of PKA to the nucleus where it phosphorylates the transcrip- tion factor cAMP response element binding protein (CREB) on serine 133 which in turn leads to TFIIB binding to TATA-box-binding protein TBP1, thus linking phospho-CREB to the pol II transcription initiation complex.
Spezifikation
Spezifikation
PRKAR1B
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P12849, P31321, P81377
19085, 25521, 5575
PRKAR1B Fusion Protein Ag12426
Primary
-20°C
PRKAR1B
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PRKAR1, PRKAR1B
Prkar1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography