missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prnd Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 51026-2-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene is found on chromosome 20, approximately 20 kbp downstream of the gene encoding cellular prion protein, to which it is biochemically and structurally similar. The protein encoded by this gene is a membrane glycosylphosphatidylinositol-anchored glycoprotein that is found predomitly in testis. Mutations in this gene may lead to neurological disorders.Spezifikation
| Prnd | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PRND | |
| AI450264, doppel, Dpl, prion protein dublet, Prnd, PrPLP | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 23627, 26434 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9QUG3, Q9UKY0 | |
| Prnd | |
| Prnd Fusion Protein Ag0731 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur