Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit, mouse
Artikelnummer. 15900533 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15900533 10 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15900533 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A38550
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
10 Assays
Pro-Detect™ Schnelles Antikörper-Isotyping-Assay-Kit ist ein einfach zu verwendendes, laterales Messstab-Durchflusskit für die schnelle und einfache Bestimmung der monoklonalen Antikörperklasse und der Identität von Unterklassen
  • Verwendet membranbasierte Streifen, die mit farbstoffgebundenen, konjugierten Antikörpern beschichtet sind und innerhalb von zehn Minuten eine visuelle Farbanzeige des Isotyps des monoklonalen Antikörpers liefern.
  • Lateral-Flow-Streifen können früh in der und während der Expression verwendet werden, um die Expression des gewünschten proteinmarkierten Targets zu überwachen und zu bestätigen
  • Einfache, schnelle Methode – verdünnen Sie die Probe einfach mit dem mitgelieferten Verdünnungsmittel und tauchen Sie den Lateral-Flow-Teststreifen ein, um innerhalb von 5 – 10 Minuten sichtbare Ergebnisse zu erzielenv
  • Empfindlich – weisen Sie Proteinmarkierungen in Überstand- oder Zelllysat-Proben bis hin zu niedrigen µg/ml-Konzentrationen nach
  • Spezifisch – das Assay reagiert nicht mit gängigen Lyse- und Proteinpräparationsreagenzien
  • Zuverlässig – die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen anderer Antikörper-Immunassays, darunter Western Blot und ELISA, vergleichbar
  • Lange Haltbarkeit – stabil über min. ein Jahr bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 Antikörperisotypisierungs-Schnellassayteststreifen 1
• 10 Antikörperisotypisierungs-Schnellassayteststreifen 2
• Probenverdünnungsmittel, 15 ml
Ausreichend für 10 Isotypenbestimmungen
Lagerung bei 2 - 8 °C.
Nachweisbare Analyten IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM; leichte Kappa- und Lambda-Ketten
Assay Isotypisierungsassay
Nachweisverfahren Chromogen
Produktlinie Pro-Detect
Produkttyp Assay
Probentyp Aszitische Flüssigkeit, Zellkulturmedien
Spezifität Antikörper
Ausreichend für 10 Tests
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lateral Flow Rapid Assay
Menge 10 Tests
Versandbedingung Nasseis