Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid DYKDDDDK Competitive Assay Kit
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Assays
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
10 Assays
- Der Lateral-Flow-Assay verwendet membranbasierte Streifen, die mit farbstoffgebundenen konjugierten, für die Markierung spezifischen Antikörpern beschichtet sind, um innerhalb von zehn Minuten einen qualitativen Nachweis zu liefern
- Weisen Sie markierte Proteine direkt aus Zellkulturmedien (Überstand) oder Zelllysaten ohne spezielle Instrumente oder Verfahren nach
- Lateral-Flow-Streifen können früh in der und während der Expression verwendet werden, um die Expression des gewünschten proteinmarkierten Targets zu überwachen und zu bestätigen
- Einfache Verdünnung von Probe mit dem mitgelieferten Verdünnungsmittel und visuelle Ergebnisse innerhalb 5-10 Minuten durch Eintauchen des Lateral-Flow-Teststreifens
- Empfindlich – weisen Sie Proteinmarkierungen in Überstand- oder Zelllysat-Proben bis hin zu niedrigen µg/ml-Konzentrationen nach
- Spezifisch – das Assay reagiert nicht mit gängigen Lyse- und Proteinpräparationsreagenzien
- Zuverlässig – die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen anderer Antikörper-Immunassays, darunter Western Blot und ELISA, vergleichbar
- Lange Haltbarkeit – stabil über min. ein Jahr bei 4 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 10 Schnellassaystreifen • Probenverdünnungsmittel, 15 ml Ausreichend für 10 Assaybestimmungen Lagerung bei 2 - 8 °C. |
| Nachweisbare Analyten | DYKDDDDK-(FLAG-)markierte Proteine |
| Assay | Lateral Flow Rapid Assay |
| Nachweisverfahren | Chromogen |
| Produktlinie | Pro-Detect |
| Produkttyp | Assay |
| Spezifität | Proteinmarkierung |
| Ausreichend für | 10 Assays |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lateral Flow Rapid Assay |
| Menge | 10 Assays |
| Mehr anzeigen |