Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Myc Competitive Assay Kit
Artikelnummer. 15900523 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Assays
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15900523
Marke: Thermo Scientific™ A38512
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
10 Assays
Das Pro-Detect™ Rapid Competitive Assay-Kit ist ein einfach verwendbares Dipstick-Fluss-Kit mit lateralem Fluss für den schnellen und einfachen Nachweis von markierten Proteinen in Protein-Expressions- und Aufreinigungssystemen
  • Der Lateral-Flow-Assay verwendet membranbasierte Streifen, die mit farbstoffgebundenen konjugierten, für die Markierung spezifischen Antikörpern beschichtet sind, um innerhalb von zehn Minuten einen qualitativen Nachweis zu liefern
  • Weisen Sie markierte Proteine direkt aus Zellkulturmedien (Überstand) oder Zelllysaten ohne spezielle Instrumente oder Verfahren nach
  • Lateral-Flow-Streifen können früh in der und während der Expression verwendet werden, um die Expression des gewünschten proteinmarkierten Targets zu überwachen und zu bestätigen
  • Einfache Verdünnung von Probe mit dem mitgelieferten Verdünnungsmittel und visuelle Ergebnisse innerhalb 5-10 Minuten durch Eintauchen des Lateral-Flow-Teststreifens
  • Empfindlich – weisen Sie Proteinmarkierungen in Überstand- oder Zelllysat-Proben bis hin zu niedrigen µg/ml-Konzentrationen nach
  • Spezifisch – das Assay reagiert nicht mit gängigen Lyse- und Proteinpräparationsreagenzien
  • Zuverlässig – die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen anderer Antikörper-Immunassays, darunter Western Blot und ELISA, vergleichbar
  • Lange Haltbarkeit – stabil über min. ein Jahr bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 Schnellassaystreifen
• Probenverdünnungsmittel, 15 ml
Ausreichend für 10 Assaybestimmungen
Lagerung bei 2 - 8 °C.
Nachweisbare Analyten Myc-(EQKLISEEDL-)markierte Proteine
Assay Lateral Flow Rapid Assay
Nachweisverfahren Chromogen
Produktlinie Pro-Detect
Produkttyp Assay
Spezifität Proteinmarkierung
Ausreichend für 10 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lateral Flow Rapid Assay
Menge 10 Assays
Versandbedingung Nasseis
Ziel Protein