Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid His Competitive Assay Kit
Artikelnummer. 15950513 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Assays
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15950513 10 Assays 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15950513 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A38507
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
10 Assays
Das Pro-Detect™ Rapid Competitive Assay-Kit ist ein einfach verwendbares Dipstick-Fluss-Kit mit lateralem Fluss für den schnellen und einfachen Nachweis von markierten Proteinen in Protein-Expressions- und Aufreinigungssystemen
  • Der Lateral-Flow-Assay verwendet membranbasierte Streifen, die mit farbstoffgebundenen konjugierten, für die Markierung spezifischen Antikörpern beschichtet sind, um innerhalb von zehn Minuten einen qualitativen Nachweis zu liefern
  • Weisen Sie markierte Proteine direkt aus Zellkulturmedien (Überstand) oder Zelllysaten ohne spezielle Instrumente oder Verfahren nach
  • Lateral-Flow-Streifen können früh in der und während der Expression verwendet werden, um die Expression des gewünschten proteinmarkierten Targets zu überwachen und zu bestätigen
  • Einfache Verdünnung von Probe mit dem mitgelieferten Verdünnungsmittel und visuelle Ergebnisse innerhalb 5-10 Minuten durch Eintauchen des Lateral-Flow-Teststreifens
  • Empfindlich – weisen Sie Proteinmarkierungen in Überstand- oder Zelllysat-Proben bis hin zu niedrigen µg/ml-Konzentrationen nach
  • Spezifisch – das Assay reagiert nicht mit gängigen Lyse- und Proteinpräparationsreagenzien
  • Zuverlässig – die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen anderer Antikörper-Immunassays, darunter Western Blot und ELISA, vergleichbar
  • Lange Haltbarkeit – stabil über min. ein Jahr bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 Schnellassaystreifen
• Probenverdünnungsmittel, 15 ml
Ausreichend für 10 Assaybestimmungen
Lagerung bei 2 - 8 °C.
Nachweisbare Analyten His-markierte Proteine
Assay Lateral Flow Rapid Assay
Nachweisverfahren Chromogen
Produktlinie Pro-Detect
Produkttyp Assay
Spezifität Proteinmarkierung
Ausreichend für 10 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lateral Flow Rapid Assay
Menge 10 Assays
Versandbedingung Nasseis
Ziel Protein