Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Rabbit Fc Assay Kit
Artikelnummer. 15930513 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Assays
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15930513 10 Assays 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 15930513
Marke: Thermo Scientific™ A38505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
10 Assays
Das Pro-Detect™ Rapid Protein Fc Assay-Kit ist ein einfach verwendbares Dipstick-Fluss-Kit mit lateralem Fluss für den schnellen und einfachen Nachweis von Fc-markierten Proteinen bei Mensch, Kaninchen oder Maus in Protein-Expressions- und Aufreinigungssystemen.
  • Der Lateral-Flow-Assay verwendet membranbasierte Streifen, die mit farbstoffgebundenen konjugierten Antikörpern beschichtet sind, die spezifisch für den Fc-Tag sind, um innerhalb von zehn Minuten eine visuelle Farbanzeige für den Nachweis zu liefern
  • Erkennen Sie markierte Proteine direkt aus Zellkulturmedien (Überstand) oder Zelllysaten ohne spezielle Instrumente oder Verfahren.
  • Leicht verwendbar—Lateral-Flow-Streifen können früh in der und während der Expression verwendet werden, um die Expression des gewünschten proteinmarkierten Ziels zu überwachen und zu bestätigen
  • Einfache, schnelle Methode—Verdünnen Sie die Probe einfach mit dem mitgelieferten Verdünnungsmittel und tauchen Sie den Lateral-Flow-Streifen ein, um in 5-10 Minuten visuelle Ergebnisse zu erzielen
  •  Sensitiv—Weist Proteintags in Überstand- oder Zelllysat-Proben bis hin zu niedrigen µg/ml-Konzentrationen nach
  • Spezifisch – das Assay reagiert nicht mit gängigen Lyse- und Proteinpräparationsreagenzien
  • Zuverlässig – die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen anderer Antikörper-Immunassays, darunter Western Blot und ELISA, vergleichbar
  • Lange Haltbarkeit – stabil über min. ein Jahr bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 Schnellassaystreifen
• Probenverdünnungsmittel, 15 ml
Ausreichend für 10 Assaybestimmungen
Lagerung bei 2 - 8 °C.
Nachweisbare Analyten Fc-markierte Proteine von Kaninchen
Assay Lateral Flow Rapid Assay
Nachweisverfahren Chromogen
Produktlinie Pro-Detect
Produkttyp Assay
Spezifität Antikörper
Ausreichend für 10 Assays
Zielspezies Kaninchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lateral Flow Rapid Assay
Menge 10 Assays
Versandbedingung Nasseis