Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Impfösen aus Nickelchromdraht, zertifiziert/kalibriert
Artikelnummer. p-3900791
Click to view available options
Produkttyp:
Halter für Impfösen
Länge (metrisch):
20,3 cm
Material:
Leichtes Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12352048
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.107/81
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schutzhülle und Kalibrierungszertifikat
Für Anwendungen, bei denen eine strenge Kalibrierung erforderlich ist
  • Einzelschlaife
  • Hergestellt aus vernickeltem Messing oder Aluminium
Bestellinformation
Packung zu 5 Ösen
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,3 cm
Material Leichtes Aluminium
Produkttyp Halter für Impfösen
Zur Verwendung mit (Geräte) Pro-Loops™ Impfösen