Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Konservierungssystem für Bakterien und Pilze
Entwickelt zur Vereinfachung der Lagerung und Rückgewinnung von Bakterien- und Pilzkulturen. Das Prolab Diagnostics™ Microbank™ Aufbewahrungssystem für Bakterien- und Pilzkulturen ist sofort einsatzbereit.
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.170M
Beschreibung
Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System is a ready-to-use system.
- Enthält behandelte Mikrosphären und eine spezielle Kryokonservierungslösung
- Jedes Röhrchen enthält 25 Mikrosphären, wodurch wiederholt identische Kulturen des ursprünglichen Organismus entnommen werden können
- Die spezielle Zusammensetzung des Konservierungsmittels ermöglicht eine längere Lagerung anspruchsvoller Kulturen und sorgt für eine quantitativ höhere Wiedergewinnungsrate
- 80 Röhrchen werden in einer Gefrierbox mit durchsichtigem Deckel geliefert
- Verschlusskappen/Mikrosphären sind in einer von 5 Farben oder in gemischten Farben lieferbar (jeweils 16 Röhrchen in Blau, Grün, Hellblau, Rot und Gelb)
Bestellinformation
System wird als Box mit 80 Fläschchen geliefert