Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Konservierungssystem für Bakterien und Pilze
Artikelnummer. p-3770363
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Grün
Packungsgröße:
80 Stück
Artikelnummer. 17759704
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.170C/G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entwickelt zur Vereinfachung der Lagerung und Rückgewinnung von Bakterien- und Pilzkulturen. Das Prolab Diagnostics™ Microbank™ Aufbewahrungssystem für Bakterien- und Pilzkulturen ist sofort einsatzbereit.
Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System is a ready-to-use system.
  • Enthält behandelte Mikrosphären und eine spezielle Kryokonservierungslösung
  • Jedes Röhrchen enthält 25 Mikrosphären, wodurch wiederholt identische Kulturen des ursprünglichen Organismus entnommen werden können
  • Die spezielle Zusammensetzung des Konservierungsmittels ermöglicht eine längere Lagerung anspruchsvoller Kulturen und sorgt für eine quantitativ höhere Wiedergewinnungsrate
  • 80 Röhrchen werden in einer Gefrierbox mit durchsichtigem Deckel geliefert
  • Verschlusskappen/Mikrosphären sind in einer von 5 Farben oder in gemischten Farben lieferbar (jeweils 16 Röhrchen in Blau, Grün, Hellblau, Rot und Gelb)
Bestellinformation
System wird als Box mit 80 Fläschchen geliefert
Spezifikation
Produkttyp Kryo-Lagerungsröhrchen
Verschlussfarbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt zur Vereinfachung der Lagerung und der Rückgewinnung von Bakterien- und Pilzkulturen
Menge 80 Packung
Lagerungsbedingungen - 70 °C