Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Tiefkühlboxen
Beschreibung
- Aus haltbarem Kunststoff gefertigt
- Jede Tiefkühlbox fasst bis zu 81 MicroBank Fläschchen
- Mit “durchsichtigem” Deckel, Nummernfinder-Druckbildschirm und Röhrchengerät
- Erhältlich in blau oder rot
- Abmessungen: 133 × 133 × 55 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Sammlung und Organisation in Tiefkühlschränken mit niedrigen Temperaturen |
| Produkttyp | Behälter für Tiefkühlgerät |
| Menge | Jeweils |
| Länge (metrisch) | 13.3 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5.23 Zoll |