Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Staphylokokken Xtra Latex-Sets
Artikelnummer. 15828122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15828122 100 Tests 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15828122 Lieferant Pro-Lab Diagnostics™ Lieferanten-Nr. PL.1080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • Staph Xtra Latex-Reagenz: 2 x 2,5 ml (PL.1080), 2 x 7,5 ml (PL.1081)
  • Negativkontrolle-Latexreagenz 5,0 ml (PL.1080), 2 x 7,5 ml (PL.1081)
  • Agglutinationskarten: 20 (PL.1080), 48 (PL.1081)
  • Rührstäbchen: 200 (PL.1080), 300 (PL.1081)
Eine schnelle und empfindliche Methode zur Unterscheidung von Staphylococcus aureus und Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) von anderen Staphylokokkenarten
  • Schnelle, klare Ergebnisse innerhalb von 20 Sekunden
  • Verwendet blaue Latexpartikel (CMMP) vor weißem Hintergrund
Spezifikation
Nachweisbare Analyten S. aureus
Typ Staph Xtra Latex-Kit
Enthält 2 x 2,5 ml StaphTM Xtra Latex-Reagenz, Latexreagenz 2,5 ml mit Negativkontrolle, 20 Agglutinationskarten, 200 Rührstäbchen
Menge 100 Tests