Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella-Objektträger, Agglutinations-Antisera
Artikelnummer. 11939084
Click to view available options
Produkttyp:
Monovalente Somatik; Faktor VI, Antiserum-Objektträger
Monovalente Somatik; Gruppe B; Faktor 4, Antiserum-Objektträger
Monovalente Somatik; Gruppe D; Faktor 9, Antiserum-Objektträger
Monovalenter Flagella-Salmonellen-Faktor I-Antiserum-Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11939084
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.6040
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein umfassendes Sortiment an Salmonella-Objektträger-Agglutinations-Antiseren
  • Alle Seren, die in Verbindung mit dem Salmonella Referenzteil der Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Großbritannien, hergestellt werden
  • Das Sortiment umfasst ein vollständiges Panel aus polyvalenten somatischen Antiseren, monovalenten somatischen Antiseren, polyvalenten Flagella-Antiseren und monovalenten Flagella-Antiseren für herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
  • Haltbarkeit bis zu fünf Jahre ab Herstellungsdatum
Bestellinformation
Lieferung in farbcodierten 3.0 ml-Tropfflaschen
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Nachweis von Genus Salmonella
Produkttyp Monovalente Somatik; Faktor VI, Antiserum-Objektträger
Menge 3 mL