Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ TEST STREPTOCOQ ABCDFG LATEX LATEX
Artikelnummer. 11999034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 Tests
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11999034 60 Tests 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11999034 Lieferant Pro-Lab Diagnostics™ Lieferanten-Nr. PL.030
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Spezifische Latex-Suspensionen für Gruppen A bis G (je 3 ml); polyvalente Positivkontrolle (2 ml); Extraktionsreagenz 1 (3,2 ml); Extraktionsreagenz 2 (3,2 ml); Extraktionsreagenz 3 (2 x 8,0 ml); Agglutinationskarten (48); Mischstäbchen (350)
Benötigt
  • Impfösen
  • Pasteurpipetten
  • Reagenzgläser aus Borosilikatglas (12 mm x 75 mm)
  • Zeitschaltuhr
Bietet eine schnelle Methode zur serologischen Identifizierung der von Lancefield beschriebenen Gruppen A, B, C, D, F und G von Streptokokken, die auf Agarplatten wachsen
  • Bietet eine einzigartige Methode zum Gruppieren von Beta-hämolysierenden Streptokokken nach Lancefield
  • Verwendet modifizierte saure Extraktionsreagenzien und blaue carboxylierte Latexpartikel
  • Die Ergebnisse werden bei Raumtemperatur innerhalb einer Minute erzielt
  • Alle Reagenzetiketten und Kappen des Kits sind zur leichteren Identifizierung farbcodiert und werden in anwenderfreundlichen, praktischen Tropfflaschen präsentiert
Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Empfindlichkeit 99%
Typ Komplettes Latex-Kit zur Streptokokken-Gruppierung
Enthält 3 ml spezifische Latex-Suspensionen für Gruppen A, B, C, D, F und G, 2 ml polyvalente Positivkontrolle, 3.2 ml-Extraktion R1, 3.2 ml-Extraktion R2, 2 x 8 ml-Extraktion R3, 48 Agglutinationskarten und 350 Mischstäbchen
Menge 60 Tests
Spezifität 1