Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Einzelextraktionsreagenzien und Extraktions-Set
Beschreibung
- Sofortige Ergebnisse bei Raumtemperatur
- Erweiterter Extraktionsprozess unter Verwendung modifizierter Reagenzien für salpetrige Säure
- So wenig, wie eine Kolonie erfordert
- Farbcodierte Reagenzien und Fläschchen für die einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Blau |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Nachweisbare Analyten | Streptokokken (Gruppe A, B, C, D, F, G) |
| Typ | Extraktion R3 |
| Enthält | 8 ml Reagenz mit 0,098 % Natriumazid |
| Menge | 2 x 8 ml |
| Prüfzeit | 1 min |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Prolex Streptococcal Extraction Reagent 3
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitrite, Methanol