missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Einzelextraktionsreagenzien und Extraktions-Set

Artikelnummer. 16326761
Change view
Click to view available options
Menge:
3,2 ml
2 x 8 ml
Typ:
Extraktion R1
Extraktion R3
Farbcode:
Blau
Gelb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Typ Farbcode
16326761 3,2 ml Extraktion R1 Gelb
16214842 2 x 8 ml Extraktion R3 Blau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16326761 Lieferant Pro-Lab Diagnostics™ Lieferanten-Nr. PL.037

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Identifiziert alle wichtigen Streptokokken-Gruppen, einschließlich Gruppe D, mit dem Prolex™ Streptokokken-Latex-Kit

  • Sofortige Ergebnisse bei Raumtemperatur
  • Erweiterter Extraktionsprozess unter Verwendung modifizierter Reagenzien für salpetrige Säure
  • So wenig, wie eine Kolonie erfordert
  • Farbcodierte Reagenzien und Fläschchen für die einfache Auswahl

Spezifikation

Farbcode Gelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Nachweisbare Analyten Streptokokken (Gruppe A, B, C, D, F, G)
Typ Extraktion R1
Enthält 3,2 ml-Reagenz mit 0,098 % Natriumazid
Menge 3,2 ml
Prüfzeit 1 min
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prolex Streptococcal Extraction Reagent 1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitrite, Methanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.