Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Streptokokkengruppen-Latex-Kits
Artikelnummer. 11909044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 mL
Typ:
Gruppe A Latex-Reagenz
Gruppe B Latex-Reagenz
Gruppe C Latex-Reagenz
Gruppe D Latex-Reagenz
Gruppe F Latex-Reagenz
Gruppe G Latex-Reagenz
Packungsgröße:
60 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Typ unitSize
11909044 3 mL Gruppe A Latex-Reagenz 60 Stück
11929044 3 mL Gruppe C Latex-Reagenz 60 Stück
11949044 3 mL Gruppe F Latex-Reagenz 60 Stück
11939044 3 mL Gruppe D Latex-Reagenz 60 Stück
11959044 3 mL Gruppe G Latex-Reagenz 60 Stück
11919044 3 mL Gruppe B Latex-Reagenz 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11909044 Lieferant Pro-Lab Diagnostics™ Lieferanten-Nr. PL.031
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Gruppieren von Lancefield betahämolytischen Streptokokken
  • Sofortige Ergebnisse bei Raumtemperatur
  • Erweiterter Extraktionsprozess unter Verwendung modifizierter Reagenzien für salpetrige Säure
  • Verbesserte Ergebnisse mit blauen Carboxylat-modifizierten Mikropartikeln (CM-MP)
  • So wenig, wie eine Kolonie erfordert
  • Farbcodierte Reagenzien und Fläschchen für die einfache Auswahl
  • Einzeln erhältlich
Spezifikation
Farbcode Violett
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Typ Gruppe A Latex-Reagenz
Enthält 3 ml blaue Latexpartikel, beschichtet mit gereinigten Kaninchen-Antikörpern
Menge 3 mL