missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ pro MMP9 Monoclonal Antibody (116134)
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA561989

Artikelnummer. 30535393

  • 554.00 € / 500 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

MMP9 (matrix metallopeptidase 9, GELB, CLG4B) is a matrix metalloproteinase, a family of zinc and calcium-dependent endopeptidases that degrade extracellular matrix proteins. MMP9 is secreted as a 92kDa zymogen and cleavage of pro-MMP9 results in the active enzyme with a molecular weight of 82kDa. MMP9 has a gelatin-binding domain consisting of three fibronectin type II units, a catalytic domain containing the zinc-binding site, a proline-rich type V collagen-homologous domain and a hemopexin-like domain. MMP9 is produced by monocytes, macrophages, neutrophils, keratinocytes, fibroblasts, osteoclasts and endothelial cells, and is involved in inflammatory responses, tissue remodeling, wound healing, tumor growth and metastasis. MMP9 is supplied by bone marrow-derived cells and contributes to skin carcinogenesis. Further, MMP9 degrades type IV and V collagens. Studies in rhesus monkeys suggest that the enzyme is involved in IL-8-induced mobilization of hematopoietic progenitor cells from bone marrow, and murine studies suggest a role in tumor-associated tissue remodeling. Studies have shown that elevated MMP9 is associated with progression of idiopathic atrial fibrillation and aortic aneurysm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

pro MMP9
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P41245
Rat
Protein A/G
RUO
17395
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
ELISA
116134
Unconjugated
Mmp9
Mmp9
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MMP-9, Ala20-Pro730.
500 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt