Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Artikelnummer. 10033292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
9 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10033292 1 Kit 9 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10033292 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P20495
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Pro-Q™ Emerald 300 Lipopolysaccharid-Gel-Färbeset
Molecular Probes' proprietary Pro-Q Emerald 300 and Pro-Q Emerald 488 Glycoprotein Stain Kits provide the most advanced technology available for detection of glycoproteins in gels and on blots. Gel staining is rapid and very sensitive. In less than three hours, it is possible to detect as little as 300 pg of glycoprotein per band, depending on the degree of glycosylation, making these stains at least 50-fold more sensitive than standard fuchsin staining.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsstelle In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszent
Marker oder Farbstoff Pro-Q Emerald 300
Menge 1 Kit
Zielmolekül Lipopolysaccharid
Produktlinie PRO-Q
Produkttyp Lipopolysaccharid-Färbekit
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pro-Q Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Faroangivelser
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.