Learn More
Lauda™ Pro RP 2045 C Kühl-/Heizbadthermostat mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16863590
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16863590 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16863590 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L000014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermostatisches Bad mit neuester Mikroprozessor-Technologie und integriertem Kühlsystem
  • Großes Multi-Touch-Farbdisplay 5,7 Zoll
  • Um 360° drehbares und abnehmbares Bedienfeld mit Multi-Touch-Display für die Fernbedienung
  • Benutzerverwaltung für bis zu 20 Benutzer
  • Import und Export von Daten über USB
  • Timer- und Countdown-Funktion
  • EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
  • Nachrüstbar für Erweiterung mit Schnittstelle (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; Analog- oder Kontaktmodule)
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Programmiergerät mit bis zu 100 Programmen, jeweils bis zu 50 Segmenten
  • Geringe Höhe des Geräts, wenn das Bedienfeld entfernt wird
  • Deutlich vergrößertes zugängliches Volumen
  • Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Griffen und Ablasshahn)
  • Interne LAUDA Varioflex Pumpe mit acht wählbaren Stufen
  • SmartCool System für energiesparende digitale Kühlungssteuerung einschließlich Kompressorkontrolle
  • Hybridkühlsystem: Wärmeabfuhr zusätzlich zum Kühlwasser
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -45 bis 200 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Max. Heizleistung: 3,6 kW
    • Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Größe des Bads (B x T x H): 300 x 290 x 200 mm
    • Badvolumen Min./Max.: 12,5/21 l
    • Gesamtmaße (B x T x H): 400 x 565 x 730 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Kühlleistung (Pumpenstufen):
      • 20 °C (8), Ethanol; 1,5 kW
      • 10 °C (8), Ethanol; 1,43 kW
      • 0 °C (8), Ethanol; 1,17 kW
      • -10 °C (8), Ethanol; 0,84 kW
      • -20 °C (4), Ethanol; 0,52 kW
      • -30 °C (4), Ethanol; 0,28 kW
      • -35 °C (4), Ethanol; 0,2 kW
      • -40 °C (4), Ethanol; 0,13 kW
      • -45 °C (4), Ethanol; 0,07 kW
    • Standardzubehör:
      • Eine Badabdeckung, zwei Nippel 10 mm mit Schraubverschluss G 3/8 für Kühlwasser
  • Spezifikation
    Spannung 230 V