Learn More
Pro-xylane, MedChemExpress
Beschreibung
Pro-xylane (Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol) is a biologically active C-glycoside in aqueous media, acts as an activator of glycosaminoglycans (GAGs) biosynthesis. Pro-xylane is the first example of 'Green' chemical used in cosmetic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pro-xylane |
| Physikalische Form | Liquid |
| CAS | 439685-79-7 |
| Farbe | Colorless |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C8H16O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 250 mg/mL (1300.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (433.54 mM) |
| Mehr anzeigen |