missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ [Pro3]-GIP (Mouse)

Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
[Pro3]-GIP (Mouse) is a GIP receptor antagonist (IC50 = 2.6μM). Inhibits GIP-stimulated insulin release from pancreatic β cells in vitro. In ob/ob mice, blocks the effects of GIP on insulin release and plasma glucose levels. Also improves intraperitoneal glucose tolerance, insulin sensitivity, and glucose response to feeding in ob/ob mice.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 2696 |
| Reinheit | 95% |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
| Beschreibung | GIPR |
| Molekulargewicht | Observed M.W.: 4971.62 |
| Menge | 1 mg |
| Strukturform | C225H342N62O64S |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur