Learn More
Proadifenhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458509 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458509 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3235.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proadifen Hydrochloride
CAS 62-68-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Proadifen Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H31 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-2,2-(diethylamino)ethyl-diphenylpentanoat;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 389.96
Menge 10 mg
Formelmasse 389,2122 g/mol