Learn More
Ebro Electronic™ TPX 130 Sonde
Artikelnummer. 11378861
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11378861 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11378861 Lieferant Ebro Electronic™ Lieferanten-Nr. 13415437
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PT 100, 4 Leiter Klasse A, Lemo Größe 1
Alternative Sonden für TFX 430/GFX 460
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen:Labor, Temperaturüberwachung, Messung von Luft, Flüssigkeiten, duktilen Substanzen, aggressiven Medien und Oberflächen
Höhe (metrisch) 22 mm
Art der Immersion Gesamt oder teilweise
Länge (metrisch) 200 mm
Material Edelstahl
Modell TPX 130
Sondentyp PT100 FÜR TFX430 PT100
Gewicht (metrisch) 0.085 kg
Produkttyp Sonde
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C bis 400 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) TFX 430, GFX 460 B, AX 110
Breite (metrisch) 22 mm