Learn More
Probenecid-Isopropylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30457668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457668 4 x 25 mg -
30049934 25 mg 25 Milligramm
17963256 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457668 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0657.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Probenecid-Isopropylester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenecid Isopropyl Ester
CAS 70190-78-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Probenecid Isopropyl Ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H25 N O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid 1-methylethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C16H25NO4S/c1-5-11-17(12-6-2)22(19,20)15-9-7-14(8-10-15)16(18)21-13(3)4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC(C)C
IUPAC-Name Propan-2-yl-4-(dipropylsulfamoyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 327.44
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 327,1504 g/mol