Learn More
R&D Systems™ Probenecid
Artikelnummer. 18752614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18752614 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18752614 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4107/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.62 €
    82.95 € / 50 Milligramm
    Sparen 8.67 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. MRP inhibitor
Probenecid is an inhibitor of multidrug resistance-associated proteins (MRP). Probenicid inhibits OAT3, organic acid transport in the kidney and other organs and exhibits inhibitory activity against pannexin 1 channels (IC50 ∼ 150 μM). Probenecid potently inhibits SARS-CoV-2 replication in NHBE and Vero E6 cells (IC50 = 1.3 nM and 750 nM, respectively) and reduces lung virus titers in vivo. Probenicid also inhibits influenza A virus replication in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenecid
CAS 57-66-9
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C13H19NO4S
Formelmasse 285.36
Reinheit >98%
Molekulargewicht 285.36