Learn More
Probenecide, Lipomed
Beschreibung
Probenecid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Probenecid |
| CAS | 57-66-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Probenecid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H19 N O4 S |
| Synonym | Probenecid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesäure |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |