Learn More
Fisherbrand™ FisherBiotech™ ProbeOn™ und ProbeOn Plus™ Objektträger
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
ProbeOn Plus Objektträger mit grauem Etikett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Provide the precise capillary gap required for the Fisher Biotech™ MicroProbe™ System
- Easily accommodate 5μm thick control and sample sections
- Slides measure 1 × 3 in. (25 × 75mm) and are 1mm thick
- ProbeOn Plus slides are enhanced for superior tissue adherence—eliminating the need for water bath additives or polylysine pretreatment
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Breite (metrisch) | 75 mm |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | ProbeOn Plus Objektträger mit grauem Etikett |