Learn More
Probucol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17720659 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17720659 5 g 5 Gramm
17730659 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17720659
Marke: Thermo Scientific Acros 469490050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probucol
CAS 23288-49-5
Synonym 4,4 '-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol]
Menge 5 g
Löslichkeit Unlösliche wässrige Lösung: Löslich in Methanol, Aceton, Acetonitril, THF
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C31 H48 O2 S2
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Farbe Weiße bis beige
Reinheit ≥ 97,5 %