Learn More
Thermo Scientific Chemicals Procarbazinhydrochloride
Artikelnummer. 15537729 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15537729 250 mg 250 Milligramm
15527729 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15537729 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    144.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 29.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 366-70-1 | C12H19N3O·HCl | 257.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-70-1
Summenformel C12H19N3O·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 257.76
InChI-Schlüssel DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym procarbazine hydrochloride, procarbazine hcl, matulane, nathulane, natunalar, mih hydrochloride, pcb hydrochloride, procarbazine.hcl, ibenzmethyzine hydrochloride, natulan hydrochloride
PubChem CID 9703
ChEBI CHEBI:71428
IUPAC-Name 4-[(2-Methylhydrazinyl)methyl]-N-propan-2-ylbenzamid;hydrochlorid
SMILES CC(C)NC(=O)C1=CC=C(C=C1)CNNC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procarbazine hydrochloride
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Menge 250 mg
Formelmasse 257.76
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Procarbazine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.