missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ 96-well Filter Plate
Beschreibung
Die 96-Well-Filterplatte ist ideal für den Einsatz mit einem Vakuumsystem.
*Handbücher für ProcartaPlex Produkte sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an LuminexFAS@thermofisher.com für weitere Informationen.
Reaktivität/Spezies
Hund, Mensch, Maus, nicht-menschlicher Primat, Schwein, Ratte
Berichtete Anwendung
Multiplex-Immunassay
*Handbücher für ProcartaPlex Produkte sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an LuminexFAS@thermofisher.com für weitere Informationen.
Reaktivität/Spezies
Hund, Mensch, Maus, nicht-menschlicher Primat, Schwein, Ratte
Berichtete Anwendung
Multiplex-Immunassay
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Filterplatten |
| Menge | Je 1 |
| Format | 96-Well-Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-Immunassays |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?