Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mouse Antibody Isotyping Panel 2, 7plex
Artikelnummer. 15522467
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Bestimmte Inzuchtstämme von Mäusen, wie C57Bl/6, C57Bl/10, SJL und NOD mit dem Igh1-b-Allel, verfügen nicht über das IgG2a-Gen, sondern exprimieren stattdessen IgG2c. Daher hat ThermoFisher Scientific IgG2c in das ProcartaPlex Maus-Isotypisierungspanel 2 aufgenommen.
Artikelnummer. 15522467
Marke: Invitrogen™ EPX07020816901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestimmte Inzuchtstämme von Mäusen, wie C57Bl/6, C57Bl/10, SJL und NOD mit dem Igh1-b-Allel, verfügen nicht über das IgG2a-Gen, sondern exprimieren stattdessen IgG2c. Daher hat ThermoFisher Scientific IgG2c in das ProcartaPlex Maus-Isotypisierungspanel 2 aufgenommen.
Beinhaltet
  • Isotypisierungs-Standard-Mischung (Maus)
  • IgG2c-Standard (Maus)
  • Isotypisierungs-Bead-Mischung (Maus)
  • Isotypisierungs-Detektionsantikörper-Mischung (Maus)
  • Lesepuffer
  • Waschpuffer 10x
  • Universal-Assay-Puffer
  • Universal-Assay-Puffer 10x
  • Detektionsantikörper-Verdünnung
  • PCR-Streifen mit 8 Röhrchen
  • Klebefolie
  • Greiner 96-Well-Mikrotiterplatte, schwarz
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Das ProcartaPlex 7-Plex-Antikörper-Isotypisierungs-Panel 2 (Maus) ermöglicht den Nachweis von Antikörper-Unterklassen für schwere Ketten durch die Analyse von 7 Proteinzielen mithilfe der Luminex xMAP Technologie. Die Antikörper-Isotypisierung ist ein wichtiges und nützliches Hilfsmittel bei der Hybridom-Entwicklung. Der gleichzeitige Nachweis dieser Targets kann Forschern dabei helfen, die Analyse von Immunglobulin-Isotypen während und nach der Hybridom-Entwicklung zu untersuchen und die Immunreaktionen zu beurteilen. Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Fänger- und Nachweisreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und weniger Pipettieren und Experimentieranordnung erfordern. Es ist nicht mit Simplexen oder anderen Panels kombinierbar.
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
Zielliste [Bead-Region]: IgA [38], IgE [42], IgG1 [12], IgG2b [21], IgG2c [43], IgG3 [25], IgM [52]
Empfohlene Probenverdünnung: Serum/Plasma: 1:40000; Zellkulturüberstand: 1:200
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunoassays basieren auf den Prinzipien eines ELISA und nutzen zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Die Merkmale beinhalten:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse: validiert als Panel gemäß dem höchsten Industriestandard, einschließlich Tests zur Zielprotein-Kombinierbarkeit und -Kreuzreaktivität
• Mehr Ergebnisse pro Probe: Messen mehrerer Zielproteine gleichzeitig in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe
• Bewährte Luminex Technologie mit hoch referenzierter Multiplexing-Plattform für die Proteindetektion und -quantifizierung
ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex xMAP Technologie (Multianalyt-Profiling) für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Zielproteinen in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe: aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 96 Tests
Spezies Maus
Combinability Nicht kombinierbar
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Inhalt und Lagerung • 2 Fläschchen Isotypisierungs-Standard-Mischung (Maus) (gefriergetrocknet)
• 2 Fläschchen IgG2c-Standard (Maus) (gefriergetrocknet)
• 1 Fläschchen Erfassungs-Bead-Mischung (1x)
• 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper-Mischung (50x)
• 1 Flasche Lesepuffer (1x)
• 1 Flasche Waschpuffer (10x)
• 1 Flasche Universal-Assay-Puffer (10x)
• 1 Flasche Detektionsantikörper-Mischung (1x)
• Streifen mit 8 Röhrchen
• Klebefolie
• 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, schwarz
Bei 2 – 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Antibody Isotyping