Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Mouse Essentielles Panel 2 (8-plex)
Artikelnummer. 15552467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15552467 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15552467 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPX08020832901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 €
    1907.10 € / 96 Tests
    Sparen 537.90 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • Mouse Standard-Mischung A
  • Mouse Essential Panel 2 Bead Mix
  • Maus Essential Panel 2 Nachweis-Antikörpermischung
  • Lesepuffer
  • Waschpuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universeller Assay-Puffer
  • Nachweisantikörper-Verdünnungsmittel
  • PCR 8-Röhrchen-Streifen
  • Klebefolie
  • Greiner Mikrotiterplatte schwarz 96 Wells
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
  • Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
  • ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
  • Dieses Kit enthält keine Multiscreen-Filterplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 96 Tests
Spezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Multiplex-Immunassays
Protein-Subtyp CCL2 (MCP-1), CXCL1 (GRO alpha), CXCL2 (MIP-2), IL-1 beta, IL-10, IL-17A, MIP-1 alpha, MIP-1 beta
Probentyp Zellkulturüberstand, Plasma, Serum
Probenvolumen Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl