Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mouse Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine Panel, 6plex
Artikelnummer. 15542457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15542457 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15542457 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPX06020822901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • Standard-Mischung A (Maus)
  • Bead-Mischung C (Maus)
  • Detektionsantikörper-Mischung C (Maus)
  • Lesepuffer
  • Waschpuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal-Assay-Puffer
  • Detektionsantikörper-Verdünnung
  • PCR-Streifen mit 8 Röhrchen
  • Klebefolie
  • Greiner 96-Well-Mikrotiterplatte, schwarz
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Das Maus-Th9/Th17/Th22/Treg-Zytokin 6-Plex ProcartaPlex Panel ermöglicht die Untersuchung der Reaktion von T-Helferzellen durch Analyse von 6 Protein-Targets in einem einzigen Well mithilfe der Luminex xMAP-Technologie. Dieses Panel ist ein Modul des ProcartaPlex 36-Plex-Zytokin & Chemokin-Panels 1A (Best.- Nr. EPX360-26092-901). Dieses Kit ist vollständig mit den anderen Modulen oder einzelnen Simplex-Assays kombinierbar, die zu den Zielen im 36-Plex-Panel gehören.
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie auf unserer ProcartaPlex-Immunoassays-Seite.
Zielliste [Bead-Region]: IL-10 [13], IL-17A (CTLA-8) [52], IL-22 [33], IL-23 [37], IL-27 [36], IL-9 [34]
Über ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Produktmerkmale:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse – dieses Panel wurde nach dem höchsten Industriestandard validiert und umfasst sowohl die Möglichkeit zur Kombination von Proteinzielen als auch einen Kreuzreaktivitätstest
• Mehr Ergebnisse pro Probe durch gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl
• Bewährte, vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform mit Luminex Technologie zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 65 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin-R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie unter thermofisher.com/procartaplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 96 Tests
Spezies Maus
Combinability Kombinierbar
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Inhalt und Lagerung • 2 Fläschchen Standard-Mischung A (Maus) (gefriergetrocknet)
• 1 Fläschchen Erfassungs-Bead-Mischung (1x)
• 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper-Mischung (50x)
• 1 Flasche Lesepuffer (1x)
• 1 Flasche Waschpuffer (10x)
• 1 Flasche Streptavidin-PE (1x)
• 1 Flasche Universal-Assay-Puffer (1x)
• 1 Flasche Detektionsantikörper-Verdünnung (1x)
• Streifen mit 8 Röhrchen
• Klebefolie
• 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, schwarz
Bei 2 – 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology, Cytokines