Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Rat Cytokine & Chemokine Panel, 22plex
Artikelnummer. 15572487
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 15572487
Marke: Invitrogen™ EPX22030122901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Standard-Mischung A (Ratte)
  • Zytokin-Bead-Mischung (Ratte)
  • Chemokin-Bead-Mischung (Ratte)
  • Zytokin-Detektionsantikörper-Mischung (Ratte)
  • Chemokin-Detektionsantikörper-Mischung (Ratte)
  • Lesepuffer
  • Waschpuffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal-Assay-Puffer
  • Detektionsantikörper-Verdünnung
  • PCR-Streifen mit 8 Röhrchen
  • Klebefolie
  • Greiner 96-Well-Mikrotiterplatte, schwarz
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Das Ratten-Zykotin und -Chemokin 22-Plex ProcartaPlex Panel ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch Analyse von 22 Protein-Targets in einem einzigen Well mithilfe der Luminex xMAP Technologie. Das Panel besteht aus zwei modularen Unterpanels, die ein erstes breites Screening zur Bestimmung von Targets von Interesse und nachfolgende Studien zur Analyse spezifischer funktioneller Untergruppen von Zytokinen ermöglichen, die separat erworben werden können. Die Unterpanels sind vollständig miteinander oder mit einzelnen Simplex-Assays, die den Targets im Panel entsprechen, kombinierbar.
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
Zielliste [Bead-Region]:
Zytokine: G-CSF (CSF-3) [12], GM-CSF [42], IFN-gamma [25], IL-1 alpha [14], IL-1 beta [19], IL-2 [20], IL-4 [21], IL-5 [27], IL-6 [18], IL-10 [15], IL-12p70 [39], IL-13 [35], IL-17A (CTLA-8) [53], TNF-alpha [45]
Chemokine: Eotaxin (CCL11) [62], GRO alpha (CXCL1) [43], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-3 (CCL7) [48], MIP-1 alpha (CCL3) [47], MIP-2 [13], RANTES (CCL5) [44]
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Die Merkmale beinhalten:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse: validiert als Panel gemäß dem höchsten Industriestandard, einschließlich Tests zur Zielprotein-Kombinierbarkeit und -Kreuzreaktivität
• Mehr Ergebnisse pro Probe: Messen mehrerer Zielproteine gleichzeitig in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe
• Bewährte Luminex Technologie mit hoch referenzierter Multiplexing-Plattform für die Proteindetektion und -quantifizierung
ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex xMAP Technologie (Multianalyt-Profiling) für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Zielproteinen in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe: aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 96 Tests
Spezies Ratte
Combinability Kombinierbar
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Inhalt und Lagerung • 2 Fläschchen Standard-Mischung A (Ratte) (gefriergetrocknet)
• 1 Fläschchen Erfassungs-Bead-Mischung Zytokin (1x)
• 1 Fläschchen Erfassungs-Bead-Mischung Chemokin (1x)
• 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper-Mischung Zytokin (50x)
• 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper-Mischung Chemokin (50x)
• 1 Flasche Lesepuffer (1x)
• 1 Flasche Waschpuffer (10x)
• 1 Flasche Streptavidin-PE (1x)
• 1 Flasche Universal-Assay-Puffer (1x)
• 1 Flasche Detektionsantikörper-Verdünnung (1x)
•Streifen mit 8 Röhrchen
• Klebefolie
• 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, schwarz
Bei 2 – 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology, Cytokines, Chemokines