Learn More
Paralleler Doppelschnecken-Extruder Process 11
Artikelnummer. 15709379 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schneckentyp:
Vollständig segmentiert, gleichläufig
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schneckentyp Packungsgröße
15709379 Vollständig segmentiert, gleichläufig 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15709379 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 5677600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117847.76 €
    98000.00 € / 1 Stück
    Sparen 19847.76 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimieren Sie Ihren Zeit- und Kostenaufwand durch die Entwicklung von Rezepturen für Polymerprodukte und Lebensmittel mit dem Thermo Scientific™ parallelen Doppelschnecken-Extruder Process 11.
Optimieren Sie Ihren Zeit- und Kostenaufwand durch die Entwicklung von Rezepturen für Polymerprodukte und Lebensmittel mit dem Thermo Scientific™ parallelen Doppelschnecken-Extruder Process 11.
Dieser parallele, gleichläufige Extruder benötigt nur eine kleine Materialmenge zur Durchführung von Experimenten, sodass Sie zahlreiche Versuche effizient und kostengünstig ausführen können.
Der parallele Doppelschnecken-Extruder Process 11 wird über einen benutzerfreundlichen Touchscreen mit integrierter Feeder-Steuerung bedient. Die kompakte Monocoque-Bauweise minimiert den Platzbedarf im Labor und eignet sich optimal für Anwendungen mit Abzugshaube. Die Schneckenelemente und Barrelsegmente sind geometrisch gleich über das gesamte Portfolio von Thermo Scientific Extrudern und ermöglichen damit ein einfaches Scale-Up des Prozesses.
Merkmale des parallelen Doppelschnecken-Extruders Process 11:
  • Minimierter Materialverbrauch (20 g)
  • Durchsatz von 20 g/h bis 2,5 kg/h
  • Platzsparendes und leicht zu transportierendes Tischgerät
  • Segmentierte Schnecken und abnehmbare oberer Barrelhälfte
  • Benutzerfreundlicher Touchscreen mit integrierter Feeder-Steuerung
  • Einfaches Scale-Up über das gesamten Portfolio von Doppelschnecken Extruders
Empfohlen für:
  • Polymere
  • Additive
  • Klebstoffe
  • Lebensmittel
  • Kosmetika
Anwendungen:
  • Compoundierung
  • Masterbatches
  • Nano-Verbundstoffe
Die geringe Stellfläche reduziert den erforderlichen Platz im Labor, und der niedrigere Verbrauch an Einsatzstoffen verringert Umweltkontamination und Belastung der Bediener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stromstärke 16 A
Max. Geschwindigkeit 1000 rpm
Spannung 230 V
Typische Ausgabe 20 g to 2.5 kg/hr. (depending on material)
Drehmoment pro Welle 6 Nm
Durchmesser der Zylinderöffnung 11 mm
Schneckendurchmesser (metrisch) 11 mm
Zylinderzonen 7 x 5 L/D electrical heated (optional water cooled)
Höhe (metrisch) 41 cm
Barrel Length L/D 40 L/D
Länge (metrisch) 82 cm
Breite (metrisch) 48 cm
Max. Temperatur 350°C (450°C as option)
Beschreibung Process 11 - Parallel Twin-Screw Extruder
Schneckentyp Vollständig segmentiert, gleichläufig