Learn More
Miele Professional Prozessdokumentation
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Accessory
Beschreibung
- Umwandlung von seriellen Daten (RS 232) in Netzwerkdaten (TCP/IP)
- Galvanische Trennung aller Anschlüsse inkl. Überspannungsschutz
- Power over Ethernet (PoE) Fähigkeit
- Zur Verwendung mit der Segosoft Miele Edition
- Lieferumfang: Steckernetzteil (1,4 m)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Software |