Learn More
Syngene Prozessschutzgehäuse
Artikelnummer. 17877798 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:
HEPA
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp Packungsgröße
17877798 HEPA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17877798 Lieferant Syngene Lieferanten-Nr. SYNAC215DF220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Prozessschutzgehäuse ausgestattet mit UVTect Mikroprozessorsteuerung.
48 in. breites Prozessschutzgehäuse ausgestattet mit UVTect Mikroprozessorsteuerung.
  • Im Preis enthalten sind HEPA-Filter, Vorfilter, UV-Lampen und Leuchtstoffröhren.
  • Zugangsöffnung an der Rückseite des Gehäuses.
  • Wird üblicherweise verwendet, um die Gilson 215SW 220V AC
  • UL-, CSA- und CE-geprüft.
Spezifikation
Produkttyp Vertikaler Laminar-Flow-Schrank
Beschichtung Epoxid
Filtertyp HEPA
Beleuchtungsart Fluoreszent
Material Polypropylen