Learn More
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16479760 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Behälter: Flasche mit Schraubverschluss, Menge: 6 x 1 l, Steril: Nein
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16479760 Behälter: Flasche mit Schraubverschluss, Menge: 6 x 1 l, Steril: Nein
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16479760 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. FBC102PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 €
    83.04 € / 6 Liter
    Sparen 66.96 €
    44% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Contec ProChlor ist ein revolutionäres neues Sporizid, das Sporen in weniger als 1 min zu 100 % abtötet.
Gewährleistet, dass der Rainraum frei von Kontamination und Partikeln ist.
Eine Mischung aus hypochloriger Säure in gereinigtem Wasser, Contec ProChlor ist gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmelpilze, Hefen, Viren und Sporen.
Contec ProChlor wird durch 0,2-Mikron-Filterung gewonnen und in einer Reinraumumgebung der Klasse A abgefüllt. Das Produkt ist doppelt in Beuteln verpackt und wurde für den einfachen Zugang in pharmazeutischen Reinräumen entwickelt.
Merkmale& Vorteile
  • Log 6 tötet Bacillus subtilis in 60 Sekunden und spart Zeit bei der Biodekontamination
  • In einem Reinraum der Klasse B auf 0,2 Mikron gefiltert, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
  • Sterile Ausführung, verfügbar für Reinräume der Klassen A und B
  • Enthält kein quaternäres Ammonium oder Tensid und ist daher sehr rückstandsarm
  • Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA und keine besondere Entsorgung erforderlich
  • Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
  • Einstufung als nicht korrosiv und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar
Hinweis: Informationen zur Sprühfunktion finden Sie unter 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsmittel
Form Flüssig
pH 3 bis 6
Sterilität Unsteril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material Stabilisierte Hypochlorsäure gemischt mit gereinigtem Wasser
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Menge 6 x 1 L
Volumen (metrisch) 1 L