Learn More
Contec ProChlor SATWIPES System
Point-of-use SATWIPE system, sterile ProChlor is a revolutionary sporicide achieving a 100% kill against spores in under 1 min.
Marke:  Contec XSWPP02PC
Artikelnummer. 17809960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 €
    595.52 € / 1200 Stück
    Sparen 106.48 €
    15% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Add 700ml of ProChlor to the dry roll, 5 mins before use, and use the presaturated wipes within 8 hours.
  • Meets requirements of Aseptic Transfer Guidelines
  • Log 5 kill against Bacillus subtilis in 60 seconds
  • Fast acting so suitable for transfer disinfection
  • Fast and easy to use
  • Very low residue, saving time on residue removal
  • Double bagged in linear tear packaging