Learn More
Prochlorperazinmaleat EP Verunreinigung A, Mikromol™
Artikelnummer. 30461203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461203 4 x 25 mg -
30052607 25 mg 25 Milligramm
17962576 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461203 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0411.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Prochlorperazinmaleat EP Verunreinigung A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Prochlorperazine Sulfoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H24 Cl N3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-Chlor-10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazin-5-oxid
Molekulargewicht (g/mol) 389.94
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 389,1329 g/mol