Learn More
Prochlorperazin Sulfoxid-d3, TRC
Artikelnummer. 30409920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409920 1 mg
30414006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30409920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7558121MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189943-37-0
Summenformel C20 2H3 H21 Cl N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 392.96
Synonym Prochlorperazine Sulfoxide-(methyl-D3)
IUPAC-Name 2-Chlor-10-[3-[4-(Trideuteriomethyl)Piperazin-1-yl]Propyl]Phenothiazin-5-oxid
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prochlorperazine Sulfoxide-d3
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3/i1D3
Formelmasse 392.1517