Learn More
Prochlorperazin-Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30413053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413053 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP75581025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Summenformel C20 H24 Cl N3 O S
Menge 25 mg
Synonym 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide
InChI-Formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-Chlor-10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazin-5-oxid
Molekulargewicht (g/mol) 389.94
Formelmasse 389.1329