Learn More
Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Doppelseitenhals
Dreifacher Seitenarm
Kombinationsseitenhals
Medienhandhabung mit doppeltem Seitenarm
Seitenarm
Beschreibung:
1 Röhrchen
2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade
3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
Durchmesser (metrisch) Schlauch:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
500 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
8 l und 15 l abgewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
Größere Dreh-Kolben mit senkrechten Seitenwänden
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
- Die Anschlüsse bestehen aus einem Einsatz aus PET mit einem O-Ring aus Fluorkohlenstoff und einer Dichtkappe aus Polypropylen.
- Zwei bis zum Boden des Kolbens reichende Rohre aus Edelstahl 316 werden durch modifizierte thermoplastische Muttern aus Polyphenylenoxid mit integrierten Quetschhülsen gehalten.
- Die Anshlüsse sind vollständig autoklavierbar.
Ersatzteile für Seitenhalsanschlüsse, siehe Kat.-Nr. 1395-32LTCs, 1395-45LTCs, 1395-LTR und 1395LTMC
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt |
| Durchmesser (metrisch) Schlauch | 3,17 mm |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Perlen des Zellkulturmediums mit Gasen, um die Zellproduktion zu verbessern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben |
| Enthält | Einsatz, O-Ring, Dichtungskappe |
| Anzahl pro Karton | Je |
| Produkttyp | Doppelseitenhals |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Sterilität | Unsteril |